PHR1584
Donepezil Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Donepezil hydrochloride, (±)-2-[(1-Benzyl-4-piperidyl)methyl]-5,6-dimethoxy-1-indanone hydrochloride, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-{[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl}-1H-inden-1-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1224981
API-család
donepezil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N2(CCC(CC2)CC3Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3=O)Cc1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Donepezil Hydrochloride is known as a selective, reversible inhibitor of acetylcholinesterase enzyme. It exhibits therapeutic effect by raising the acetylcholine concentrations and improving the cholinergic function. It can be used in the treatment of mild to moderate dementia of the Alzheimer′s type.
Alkalmazás
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3