Fontos dokumentumok
676934
1,4-Dioxane
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Diethylene oxide, Dioxane
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.0%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
356 °F
robbanási határérték
22 %
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.005% Peroxide as (H2O2)
≤0.01% Carbonyl (as HCHO)
≤0.05% water
párolgási maradék
≤0.005%
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
freezing point ≥11.0
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup