PHR1497
Maltose Monohydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
D-Maltose monohydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, D-(+)-Maltose monohydrate, Maltobiose
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1375025
API-család
maltose
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
119-121 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?