1.05911
Maltose monohydrate
EMPROVE® ESSENTIAL
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Maltose monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
125 °C (anhydrous)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1