Fontos dokumentumok
1375025
USP
Maltose monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-(+)-Maltose monohydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
maltose
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare system suitability solution according to the United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Dextrose
- Dextrose Excipient
- Compressible Sugar
- Sugar Spheres
- Confectioner′s Sugar
- High Fructose Corn Syrup
- Hydrogenated Starch Hydrolysate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3