Merck
47288
Supelco
D-(+)-Maltose monohydrate
analytical standard
Szinonimák:
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.31
Beilstein:
93798
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164500
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type disaccharide
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Alkalmazás
D-(+)-Maltose monohydrate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in honey samples using capillary gas chromatography.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Optimization of the capillary gas chromatographic analysis of mono-and oligosaccharides in honeys
Barez GAJ, et al.
Chromatographia, 50(7-8), 461-469 (1999)
S K Aoki et al.
Journal of bacteriology, 191(6), 1777-1786 (2009-01-07)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a mechanism identified in Escherichia coli by which bacteria expressing two-partner secretion proteins encoded by cdiA and cdiB bind to BamA in the outer membranes of target cells and inhibit their growth. A third gene