PHR1822
Budesonide Related Compound G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
16α,17-[Butylidenebis(oxy)]-11β, 21-dihydroxypregna-4-ene-3,20-dione, 16alpha,17-[butylidenebis(oxy)]-11beta, 21-dihydroxypregna-4-ene-3,20-dione, Budesonide Impurity G (PhEur), 1,2-Dihydrobudesonide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1078267
API-család
budesonide
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3