Fontos dokumentumok
L-022
Lamotrigine-13C, 15N4 solution
500 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
500 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1[15n][13c]([15NH2])[15n][15n]c1-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i9+1,13+1,14+1,15+1,16+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYZRQGJRPPTADH-JCDNYDJVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Quantitative analysis in pharmaceutical research: The use of Lamotrigine-¹³C, ¹⁵N₄ in neuropharmacological studies is highlighted by its role in enhancing the precision of quantitation methods for drugs and metabolites using LC-MS/MS. This application demonstrates the importance of stable isotope-labeled compounds in ensuring accuracy and reliability in drug metabolism studies (Li et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup