Fontos dokumentumok
PHR1679
Atomoxetine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(R)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001586
traceable to USP 1044469
API-család
atomoxetine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530)
Általános leírás
Alkalmazás
Atomoxetine hydrochloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of atomoxetine hydrochloride in pharmaceutical formulations by spectrophotometric method.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)