Merck
SML3476
Sigma-Aldrich
Brivaracetam
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(αS,4R)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, (2S)-2-[(4R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide, (S)-2-((R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB 34714, UCB-34714, UCB34714
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H20N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule V
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Brivaracetam shows approximately 10 times greater potency than levetiracetam (Keppra)*; pIC50 at LBS = 7.0; inhibits audiogenic seizures in seizure-prone mice (ED50 = 14 μmol/kg) and is also effective in other animal models of epilepsy. Brivaracetam is used as an anticonvulsant (antiepileptic) for seizure treatment.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Brivaracetam attenuates pain behaviors in a murine model of neuropathic pain
Molecular Pain (2019)
Brivaracetam is superior to levetiracetam in a rat model of post-hypoxic myoclonus
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 114(12), 1547-1551 (2007)
Discovery of 4-substituted pyrrolidone butanamides as new agents with significant antiepileptic activity
Journal of medicinal chemistry, 47(3), 530-549 (2004)