Fontos dokumentumok
V-031
Vitamin K2 (MK-4) solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-45.69 °C (at 1013 hPa)
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C(C)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
Általános leírás
Snap-N-Shoot®
Alkalmazás
Vitamin K2 (MK-4) also known as menaquinone may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in biological and animal products by high-performance liquid chromatography (HPLC) method.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup