PHR2424
Betamethasone Sodium Phosphate
Szinonimák:
Betamethasone Sodium Phosphate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
traceable to BP BP041
traceable to Ph. Eur. B1045000
traceable to USP 1068004
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 1000 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Kidney,Endocrine system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3