Fontos dokumentumok
1067760
USP
Betamethasone Dipropionate Related Compound F 
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
9,11-Epoxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl dipropionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H36O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
484.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
betamethasone
kiszerelés
pkg of 30 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@@]32[C@@H]1C[C@]4([C@H]([C@@H]3CCC5=CC(=O)C=C[C@@]52C)C[C@@H]([C@]4(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C
InChI
1S/C28H36O7/c1-6-23(31)33-15-21(30)27(35-24(32)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-25(17,4)28(19)22(34-28)14-26(20,27)5/h10-11,13,16,19-20,22H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,22-,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWSCDDHHJUGBSQ-XHYJHYNESA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Betamethasone Dipropionate Related Compound F  USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Kidney,Endocrine system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)