Fontos dokumentumok
1069007
USP
Betamethasone valerate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Betamethasone 17-valerate, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-9α-fluoro-16β-methyl-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone 17-valerate, Betnovate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
betamethasone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Betamethasone Valerate Ointment
- Betamethasone Valerate Cream
- Betamethasone Valerate Lotion
- Gentamicin Sulfate and Betamethasone Valerate Ointment
- Gentamicin Sulfate and Betamethasone Valerate Topical Solution
- Gentamicin Sulfate and Betamethasone Valerate Otic Solution
- Betamethasone Dipropionate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2