Fontos dokumentumok
B7652
Betamethasone 21-phosphate disodium
≥97%
Szinonimák:
Betamethasone disodium phosphate, Betamethasone sodium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Diagnosztikai következmények
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Kidney,Endocrine system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?