Merck
1173508
USP
Desoximetasone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H29FO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
biológiai forrás
synthetic
Ügynökség
USP
gőznyomás
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-család
desoximetasone
form
powder
kiszerelés
pkg of 200 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
tárolási körülmény
protect from light
szín
white
oldhatóság
acetone: freely soluble
alcohol: freely soluble
benzene: slightly soluble
chloroform: freely soluble
ether: slightly soluble
water: insoluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@H](C)[C@H](C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,12,15-16,18-19,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWVSBHGCDBMOOT-IIEHVVJPSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Desoximetasone is a topical corticosteroid known to modify the functions of leukocytes that are mainly responsible for skin infections, inflammation and allergies.
Alkalmazás
Desoximetasone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Desoximetasone Cream
  • Desoximetasone Gel
  • Desoximetasone Ointment
  • Dexamethasone
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Development and Validation of RP-HPLC Method for Desoximetasone in Bulk and Cream Formulation
Gorle A, et al.
Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 9(3), 154-159 (2019)
S Vladimirov et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(8-10), 947-950 (1996-06-01)
The proposed method is based on coloured hydrazone formation with 1,4-dihydrazinophthalazine as a reagent. Heating at 85 degrees C for 2 h was found necessary to ensure optimal hydrazone formation in the presence of hydrochloric acid. The yellow hydrazone product
Topical corticosteroids: mechanisms of action.
Kragballe, K
Acta Dermato-Venereologica. Supplementum, 151(3), 7-7 (1989)
Desoximetasone USP Monograph
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(2), 1272-1272 (2020)