1067726
USP
Betamethasone Dipropionate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
betamethasone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Kidney,Endocrine system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)