Fontos dokumentumok
247480
Domiphen bromide
97%
Szinonimák:
(Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide
Teszt
97%
form
powder
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
InChI
1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Domiphen Bromide in Antimicrobial Applications: A clinical trial assessed the effectiveness of a mouthwash containing Domiphen Bromide among other quaternary ammonium compounds, showcasing its ability to significantly reduce gingivitis, supporting its use in dental health products (Rosa and Sturzenberger, 1976).
- Toxicity and Safety Profile of Domiphen Bromide: A recent study explored the proarrhythmic effects induced by Domiphen Bromide in both in vitro and in vivo models, providing vital safety information crucial for its use in pharmaceutical applications (Long et al., 2021).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?