Fontos dokumentumok
PHR2012
Gabapentin Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-[(3-Oxo-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl)methyl]cyclohexaneacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001349
traceable to USP 1287358
API-család
gabapentin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 20 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CC1(CCCCC1)CN2CC3(CCCCC3)CC2=O
InChI
1S/C18H29NO3/c20-15-11-17(7-3-1-4-8-17)13-19(15)14-18(12-16(21)22)9-5-2-6-10-18/h1-14H2,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJUZRUVUDOFJAK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.