Merck
1287369
USP
Gabapentin Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Carboxycyclohexaneacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H14O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.21
Beilstein:
2265744
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
gabapentin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(CC1(C(O)=O)CCCCC1)=O
InChI
1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDAXMMUAZRUWNL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)