Fontos dokumentumok
346299
Millipore
D(+)Glucosamine, Hydrochloride
Szinonimák:
D(+)Glucosamine, Hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose, Chitosamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO5 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.17 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.79
Teszt
≥99% (by Assay)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Cl-].NC(C(O)C(O)C(O)CO)C=O.[H+]
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBOJBBMQJBVCMW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Bong Han Lee et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(3) (2021-02-13)
Non-invasive temperature sensing is necessary to analyze biological processes occurring in the human body, including cellular enzyme activity, protein expression, and ion regulation. To probe temperature-sensitive processes at the nanoscale, novel luminescence nanothermometers are developed based on graphene quantum dots