MABC291
Anti-PSMA Antibody, clone 3/A12
clone 3/A12, from mouse
Szinonimák:
Glutamate carboxypeptidase 2, Cell growth-inhibiting gene 27 protein, Folate hydrolase 1, Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase, FGCP, Glutamate carboxypeptidase II, GCPII, Membrane glutamate carboxypeptidase, mGCP, N-acetylated-alpha-linked acidic
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3/A12, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOLH1(2346)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected PSMA in LNCaP cells (Elsasser-Beile, U., et al. (2006). Prostate. 66(13):1359-1370.).
Inhibition Assay Analysis (Small-animal PET imaging): A representative lot from an independent laboratory blocked PSMA in mice bearing PSMA-positive C4-2 tumors and negative DU145 tumors (Elsasser-Beile, U., et al. (2009). J Nucl Med. 50(4):606-611.).
Activity Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory was co-internalized with cell adherent PSMA, when PSMA binds to its putative ligand (Liu, J. et al. (2009). Mol Pharm. 6(3):959-970.).
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PSMA in LNCaP cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1