Fontos dokumentumok
N0560000
Niclosamide (anhydrous)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Niclosamide, 2′,5-Dichloro-4′-nitrosalicylanilide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
niclosamide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)