Fontos dokumentumok
PHR1329
Potassium Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Potassium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1548190
API-család
potassium chloride
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
770 °C (lit.)
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1