Fontos dokumentumok
136255
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
99%
Szinonimák:
2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 4-Nitro-2-methylimidazole, Menidazole
Teszt
99%
Forma
powder
mp
251-255 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Cc1ncc([nH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?