Merck
PHL89274
Senkirkine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
12-Hydroxy-4-methyl-4,8-secosenecionan-8,11,16-trione, Renardine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H27NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
365.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN(C)CC[C@@H](OC1=O)C2=O
InChI
1S/C19H27NO6/c1-5-13-10-12(2)19(3,24)18(23)25-11-14-6-8-20(4)9-7-15(16(14)21)26-17(13)22/h5-6,12,15,24H,7-11H2,1-4H3/b13-5-,14-6-/t12-,15-,19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPDHKHMHQGCNPE-QLJRNOHWSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
  • Senkirkine pyrrolizidine alkaloids: Studies on the simultaneous determination of senkirkine and other pyrrolizidine alkaloids in different parts of Emilia sonchifolia by UPLC-MS/MS contribute to the safety assessment and quality control of herbal products containing these compounds (Zan et al., 2021).
  • Senkirkine anti-tumor properties research: Identification and simultaneous determination of the main toxic pyrrolizidine alkaloids in a compound prescription of traditional Chinese medicine, including senkirkine, have been carried out to assess potential anti-tumor properties and ensure the safety of pharmaceutical applications (Yang et al., 2021).
Analízis megjegyzés
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)