Merck
PHL80403
Heliotrine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H27NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
313.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥85.0% (HPLC)
molekulatömeg
313.16
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@](C)(OC)[C@@](O)(C(C)C)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](O)[C@@]12[H]
InChI
1S/C16H27NO5/c1-10(2)16(20,11(3)21-4)15(19)22-9-12-5-7-17-8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,16+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMFKRLGHEKVMNT-UJDVCPFMSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Alkalmazás
An alkaloid used for obtaining models of hepatitis and cirrhosis of the liver.
Analízis megjegyzés
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)