5.05763
ProRS Inhibitor, Halofuginone
Szinonimák:
ProRS Inhibitor, Halofuginone, STENOROL, HF, Hydrobromide, prolyl-tRNA synthetase Inhibitor, trans-(±)-7-Bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-4(3H)-quinazolinone hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
18 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14?,15-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJUWEPZBTXEUMU-NUNOUFIPSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
prolyl-tRNA synthetase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Keller, T.L., et al. 2012, Nat. Chem. Biol.12, 311.
Sundrud, M.S., et al. 2009, Science324, 1334.
Elkin, M., et al. 2000, FASEB J.14, 2477.
Elkin, M., et al. 1999, Clin. Cancer Res.5, 1982.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3