Fontos dokumentumok
P1254
Brij® L23
suitable for Stein-Moore chromatography
Szinonimák:
Brij 35, C12E23, Polyoxyethylene (23) lauryl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 48,000
estimated mol wt 1198
aggregált szám
20-40
CMC
91 μM
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16.9
alkalmasság
suitable for Stein-Moore chromatography
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>300.2 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
> 149 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)