Fontos dokumentumok
436240
BRIJ® O20
average Mn ~1,150
Szinonimák:
Polyoxyethylene (20) oleyl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~1,150
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
mp
25-30 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a detergent in medium A to prepare single detergent micelle aggregates
- along with phosphate buffer saline (PBS) solution as the receptor solution for terbinafine (TBF) for in vitro permeation studies of TBF-free base in porcine skin
- as a detergent to isolate detergent-resistant membranes from the mouse brain and to determine the distribution of major mammalian brain gangliosides, GM1, GD1a, GD1b and GT1b
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Lobbanási pont (C)
> 240 °C - Equilibrium method
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)