Merck
16005
Sigma-Aldrich
Brij® L23
main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether
Szinonimák:
Brij 35, C12E23, Polyoxyethylene (23) lauryl ether
Méret kiválasztása
250 G
14 700,00 Ft
1 KG
45 700,00 Ft
14 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
14 700,00 Ft
1 KG
45 700,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
14 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Forma
pellets
CMC
91 μM
mp
39-43 °C
HLB érték
16.9
oldhatóság
H2O: 40 mg/mL at 20 °C, clear to slightly hazy, colorless
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Brij® L23 is a detergent used for measuring the concentration of carbon black in lung tissues.[1] It has also been used for selective and rapid solubilization of microbial membrane aldehyde dehydrogenase.[2] Additionally, the product has also been used for assessing whether acrolein could lead to pro-enzyme activation by using gelatin zymography.[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Brij® L23 also referred to as Brij 35 or Polyoxyethylene (23) lauryl ether is a non-ionic detergent that lowers the non-specific protein adsorption and reduces electroosmotic pumping drastically.[4] This allows the pH to be varied without adversely affecting the flow rate. It also used as a nonionic surfactant that decreases the absorbance of the blank, inhibits turbidity as well as provides linearity.[5]
Egyéb megjegyzések
Non-ionic polyoxyethylene ether.[6] Used for selective and rapid solubilization of microbial membrane aldehyde dehydrogenase.[2]
Jogi információk
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 149 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J K Towns et al.
Analytical chemistry, 63(11), 1126-1132 (1991-06-01)
Capillary zone electrophoretic separations of proteins have been achieved by using nonionic surfactant coated capillaries. Capillaries were prepared by derivatization of the silica surface with octadecylsilane followed by the deposition of a layer of nonionic surfactant from an aqueous solution
B T Dumas et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 258(1), 21-30 (1997-02-03)
A rapid and reliable method for measuring serum albumin employing bromcresol green is described. The addition of albumin to a solution of bromcresol green in a 0.075 M succinate buffer pH 4.20 results in an increase in absorbance at 628
Cheol-Hong Lim et al.
Environmental health and toxicology, 28, e2013014-e2013014 (2013-12-05)
This study was conducted to determine whether nano-sized carbon black exposure results in greater damage in high fat diet-induced overweight rats than normal weight ones and to identify the possible causes of any differences. Two groups of Sprague-Dawley rats allocated
Hitesh S Deshmukh et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 38(4), 446-454 (2007-11-17)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a global public health problem, is characterized by progressive difficulty in breathing, with increased mucin production, especially in the small airways. Acrolein, a constituent of cigarette smoke and an endogenous mediator of oxidative stress, increases
Xiaohong Ye et al.
Nature communications, 10(1), 1463-1463 (2019-04-02)
Retinoid X receptor-alpha (RXRα) is a potent regulator of inflammatory responses; however, its therapeutic potential for inflammatory cancer remains to be explored. We previously discovered that RXRα is abnormally cleaved in tumor cells and tissues, producing a truncated RXRα (tRXRα).
Cikkek
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?