Fontos dokumentumok
88315
Thesit®
for membrane research
Szinonimák:
Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyethylene glycol 400 dodecyl ether, Hydroxypolyethoxydodecane, Lauromacrogol, Macrogol lauryl ether, Polidocanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
for membrane research
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Forma
solid
molekulatömeg
average mol wt 583
szennyeződések
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
CMC
0.1 mM (20-25°C)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?