Fontos dokumentumok
STS0211
ECO Brij® L23
Szinonimák:
Brij® L23, Brij 35, C12E23, Polyoxyethylene (23) lauryl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤3.0% water
CMC
91 μM
savszám
≤1.0 mg KOH/g
hidroxil érték
40‑60 mg KOH/g
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16.9
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
Fizikai tulajdonságok
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 149 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)