Fontos dokumentumok
388890
Brij® S10
average Mn ~711
Szinonimák:
Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (10) stearyl ether
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mn ~711
Minőségi szint
mp
37-39 °C (lit.)
sűrűség
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12
SMILES string
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?