Fontos dokumentumok
P1000000
Phenoxymethylpenicillin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Phenoxymethylpenicillinic acid, Penicillin V
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
penicillin & derivatives
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPLBGHOLXOTWMN-MBNYWOFBSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)