Fontos dokumentumok
SML1023
Flucloxacillin sodium
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium, BRL 2039 sodium, FK 900 sodium, Floxacillin sodium
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H17ClFN3O5S.Na/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.