Fontos dokumentumok
1502508
USP
Penicillin G potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Penicillin G potassium salt, Benzylpenicillin potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
penicillin & derivatives
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Penicillamine
- Penicillin G Benzathine
- Penicillin G Benzathine and Penicillin G Procaine Injectable Suspension
- Penicillin G Benzathine Injectable Suspension
- Penicillin G Potassium
- Penicillin G Potassium for Injection
- Penicillin G Potassium for Oral Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)