Fontos dokumentumok
13752
Penicillin G sodium salt
96.0-102.0%
Szinonimák:
Benzylpenicillin sodium salt
Teszt
96.0-102.0%
form
powder
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Kiszerelés
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.