Merck
Y0001868
Phenoxymethylpenicillin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Phenoxymethylpenicillinic acid, Penicillin V
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H18N2O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
350.39
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
phenoxymethylpenicillin
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPLBGHOLXOTWMN-MBNYWOFBSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)