Fontos dokumentumok
C6895
Cefaclor
Szinonimák:
7-(D-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-3-cephem-4-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder or crystals
Minőségi szint
oldhatóság
soluble (slightly soluble in water, practically insoluble in methanol, ethanol)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(Cl)=C(N2C1=O)C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)