Merck
1504489
USP
Penicillin V
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Phenoxymethylpenicillinic acid, Penicillin V
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H18N2O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
350.39
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
penicillin & derivatives
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPLBGHOLXOTWMN-MBNYWOFBSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Penicillin V USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sebastian Jusuf et al.
Photochemistry and photobiology, 97(4), 816-825 (2021-01-28)
Streptococcus agalactiae, also known as Group B Streptococcus (GBS), is increasingly recognized as a major cause of soft tissue and invasive diseases in the elderly and diabetic populations. Antibiotics like penicillin are used with great frequency to treat these infections