Fontos dokumentumok
PHR2642
Penicillin G Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Penicillin G sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. B0900000
traceable to USP 1502701
API-család
penicillin & derivatives
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 300 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3