Fontos dokumentumok
46182
Dicloxacillin sodium salt hydrate
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIGZQNJITOWQEF-VICXVTCVSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Animal feed by pressurised liquid extraction (PLE) with liquid chromatography-quadrupole-linear ion-trap mass spectrometry (LC-QLIT-MS/MS) operating on multiple reaction monitoring mode (MRM).
- Gilthead sea bream (Sparus aurata) by ultra-high pressure liquid chromatography (UHPLC) in conjunction with MS/MS.
- Foodstuffs of animal origin and in milk by UHPLC-MS/MS equipped with electrospray ionisation (ESI).
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?