Fontos dokumentumok
O9882
Octyl β-D-glucopyranoside
BioXtra, ≥98% (GC)
Szinonimák:
n-Octyl glucoside, OGP
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 25,000
aggregált szám
84
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.2%
CMC
20-25 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?