Fontos dokumentumok
850511P
Avanti
n-octyl-β-D-glucoside
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
octyl glucoside; OG; OGP
About This Item
Javasolt termékek
leírás
n-octyl-β-D-glucopyranoside
Teszt
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
292.37 g/mol
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850511P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850511P-5g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)