Merck
NISTRM8568
Nitrogen and oxygen isotopes in nitrate
NIST® RM 8568
Szinonimák:
Potassium nitrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
KNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
izotóptisztaság
 15N
 17O
 18O
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
334 °C (lit.)
format
mixture
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Nitrogen (15N), Oxygen (17O/18O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)