Merck
1.05061
SAFC
Potassium nitrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 252
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Potassium nitrate, Nitric acid potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
KNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E252
EC index szám:
231-818-8
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Potassium nitrate Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1