Merck
221295
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
KNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0%
grade:
ACS reagent
Forma:
crystals
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
crystals
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
mp
334 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassium nitrate is a water-soluble inorganic salt that is commonly used as nitrogen fertilizer. It is also found in toothpastes as a desensitizer for tooth hypersensitivity. The addition of KNO3 to growth medium has shown to promote growth in salt stressed melon plants.
Alkalmazás
Potassium nitrate may be used in the synthesis of 5-bromo-8-nitroisoquinoline via bromination of isoquinoline using N-bromosuccinimide.
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Response of vesicular-arbuscular endomycorrhizal sweetgum seedlings to three nitrogen fertilizers.
Brown RW, et al.
Forest Science, 27(2), 413-420 (1981)
Improved salt tolerance of melon (Cucumis melo L.) by the addition of proline and potassium nitrate.
Kaya C, et al.
Environmental and Experimental Botany, 60(3), 397-403 (2007)
Potassium nitrate toothpaste for dentine hypersensitivity
Poulsen S, et al.
Cochrane database of systematic reviews (Online), 2, D001476-D001476 (2001)
Synthesis of 5-Bromoisoquinoline and 5-Bromo-8-nitroisoquinoline.
Organic Syntheses, 98-104 (2005)
A superior desensitizer--potassium nitrate.
M Hodosh
Journal of the American Dental Association (1939), 88(4), 831-832 (1974-04-01)