Fontos dokumentumok
31263
Potassium nitrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Teszt
≥99%
Forma
crystalline
szennyeződések
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.005% water insolubles
pH
5.5-7.5 (20 °C, 5%)
mp
334 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
iodate (IO3-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- KNO3/Al2O3 is used as a base heterogeneous catalyst in the production of biodiesel via transesterification reaction.
- KNO3/Br2 catalytic system is used for the aerobic oxidations of sulfides and alcohols.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?