Fontos dokumentumok
493295
Potassium nitrate-15N,18O3
95 atom % 18O, 98 atom % 15N
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
K15N18O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Minőségi szint
Forma
solid
mp
334 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[K+].[18O-][15N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1,2+2,3+2,4+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGIUAXJPYTZDNR-QKBJONFOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)